Principaux documents
481750
Sigma-Aldrich
Acétonitrile-d3
99.95 atom % D
Synonyme(s) :
Cyanure de méthyle d3, Trideutéroacétonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CD3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.07
Beilstein:
1740230
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Pureté isotopique
99.95 atom % D
Contient
1% TMS
Indice de réfraction
n20/D 1.341 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N