Documents
481645
Sigma-Aldrich
Poly[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]
About This Item
Formule linéaire :
(C4H7F3OSi)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Indice de réfraction
n20/D 1.383 (lit.)
Viscosité
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Conditionnement
Packaged in glass bottles