Principaux documents
481602
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromorhenate(IV)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
K2ReBr6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
743.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Densité
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K][Re]([K])(Br)(Br)(Br)(Br)(Br)Br