481459
Rubidium dihydrogenarsenate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dihydrogen rubidium arsenate, Rubidium dihydrogen arsenate
About This Item
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: arsenic
Pf
268 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Rb+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.Rb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
DGQWDYBVPGQHSA-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges