Key Documents
480916
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Lu2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
613.99 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
>400 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2