479969
4-Amino-5-pyrimidinecarbonitrile
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
251-255 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
Nc1ncncc1C#N
InChI
1S/C5H4N4/c6-1-4-2-8-3-9-5(4)7/h2-3H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves