479810
1-Tridecene
97%
About This Item
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
232-233 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
Clé InChI
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup