Documents
478636
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenyl isocyanate
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
55-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3