Principaux documents
478458
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
85 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1C)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup