478334
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Essai
95%
Pf
57-61 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N=C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(9-5-11)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
RTXDHIPQKZLDJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup