Key Documents
47819
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-7-6-8-17(13-16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-11-4-2-9-18(20)19-10-3-5-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clé InChI
NJXPSSISZLAXRE-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable