Documents
478113
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(F)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
43-47 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br2FNO/c8-5-1-4(10)2-6(9)7(5)11-3-12/h1-2H
Clé InChI
NYPBOWHIPOBXBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available