Principaux documents
477478
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-4-Oxomyrtenyl pivalate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
Pf
40-44 °C (lit.)