Principaux documents
477141
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxydodecane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D +10°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1