476951
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane
99%
Synonyme(s) :
tert-Butyl [S-(R*,R*)]-(−)-(1-oxiranyl-2-phenylethyl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]23/D −7°, c = 0.6 in methanol
Pf
125-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]1(CO1)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
Clé InChI
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Application
- Hydroxyethyl urea peptidomimetics as potent γ-secretase inhibitors.
- Arylsufonamide derivatives.
- Peptidomimetic β-secretase inhibitors incorporating hydroxyethylamine isosteres.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable