476854
Chlorodiethylisopropylsilane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C/32 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClSi/c1-5-9(8,6-2)7(3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter