Documents
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves