Principaux documents
475610
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-4-bromostyrene-co-divinylbenzene)
styrene 29 wt. %
Synonyme(s) :
p -Bromostyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Réticulation
2 % cross-linked
Activité spécifique
~2.5 meq Br/g
Composition
styrene, 29 wt. %
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.Brc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3.C=Cc4cccc(C=C)c4.C=Cc5ccccc5C=C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable