Documents
47554
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Fmoc-piperidin-4-ylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
135-138 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
Clé InChI
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable