Principaux documents
47553
Sigma-Aldrich
4-Fmoc-1-piperazineacetic acid hydrate
≥97.0%
Synonyme(s) :
4-Fmoc-piperazin-1-ylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22N2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.41 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H22N2O4.H2O/c24-20(25)13-22-9-11-23(12-10-22)21(26)27-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19;/h1-8,19H,9-14H2,(H,24,25);1H2
Clé InChI
JKKYLQKTKJFMNJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable