Documents
475297
Sigma-Aldrich
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone
97%
Synonyme(s) :
3,4,6-Trimethoxyphthalide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
Clé InChI
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3