Principaux documents
474622
Sigma-Aldrich
Tetrakis[1-[(4-tert-butylphenyl)sulfonyl]-(2R)-pyrrolidinecarboxylate]dirhodium(II)
Synonyme(s) :
Rh2(R-TBSP)4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H80N4O16Rh2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1447.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D +186°, c = 1 in chloroform
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m1111../s1
Clé InChI
HVKPLPQGLBYKLH-RXGGZSSLSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable