Key Documents
47430
Sigma-Aldrich
Fmoc-Homophe-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-L-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Numéro Beilstein :
4847669
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clé InChI
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Katlyn A Fleming et al.
ACS chemical neuroscience, 9(5), 1141-1151 (2018-01-25)
The melanocortin system has five receptors, and antagonists of the central melanocortin receptors (MC3R, MC4R) are postulated to be viable therapeutics for disorders of negative energy balance such as anorexia, cachexia, and failure to thrive. Agouti-related protein (AGRP) is an