Principaux documents
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl ether
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8F16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.342 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
Densité
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves