Principaux documents
473642
Sigma-Aldrich
Glycidyl hexadecyl ether
technical grade
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl hexadecyl ether
50 G
98,50 €
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
98,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
28-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC1CO1
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-19-18-21-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
YZUMRMCHAJVDRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Lei Zou et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 14(10), 1785-1795 (2018-07-26)
Convenient methods for the preparation of gene delivery platforms based on branched low molecular weight polyethylenimine (PEI) were described. Firstly, PEI lipids, with a low molecular weight PEI headgroup and hexadecyl chain tail group, were prepared through a highly efficient