Principaux documents
47347
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Val-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-D-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Beilstein:
7350401
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable