Principaux documents
47346
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Beilstein:
6936712
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
Clé InChI
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N