Principaux documents
473367
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(−)-2-(4-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13FN2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
Pf
225-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
Clé InChI
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable