Documents
473332
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogenarsenate dihydrate
99.99%
About This Item
Formule linéaire :
K2HAsO4·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.99%
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges