Principaux documents
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.48
Beilstein:
8234680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory