Principaux documents
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
96%
Chaîne SMILES 
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2