47296
o-Fluoro-L-phenylalanine
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
2-Fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Activité optique
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1F)C(O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable