Key Documents
472824
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H40O5Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −19°, c = 2.1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
324 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H42O7Si2/c1-14(22)26-17(16(24)13-25-28(8,9)19(2,3)4)18(15(23)12-21)27-29(10,11)20(5,6)7/h12,15-18,23-24H,13H2,1-11H3/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
Clé InChI
PUTBIZQBKYLDAU-BSDSXHPESA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)