Principaux documents
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Activité optique
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
Impuretés
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
Pf
−9 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
Clé InChI
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)