Principaux documents
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
Synonyme(s) :
Tetra-2-thienylborate potassium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12BKS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
Clé InChI
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable