Documents
469823
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
Synonyme(s) :
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~375
Contient
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Viscosité
42 cSt(25 °C)(lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clé InChI
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter