Principaux documents
469238
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl acetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
Densité
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1