Principaux documents
468010
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic hydrazide
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
158-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxybenzoic hydrazide may be used in the following studies:
  • As starting reagent in the preparation of hydrazide intermediates, required for the synthesis of the brevenal analogs.[1]
  • Synthesis of N′-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.[2]
  • Synthesis of N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Allan Goodman et al.
Marine drugs, 12(4), 1839-1858 (2014-04-02)
Brevenal is a ladder frame polyether produced by the dinoflagellate Karenia brevis. This organism is also responsible for the production of the neurotoxic compounds known as brevetoxins. Ingestion or inhalation of the brevetoxins leads to adverse effects such as gastrointestinal
N'-[4-(Dimethylamino) benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), 471-471 (2008)
N'-(5-Bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o514-o514 (2008)