Principaux documents
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
pb
64 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccccc1I