Documents
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
Clé InChI
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)