Principaux documents
465607
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Impuretés
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
Pf
98-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
Clé InChI
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Baylis-Hillman reaction
  • Cycloaddiion reactions
  • Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
  • Thermolysis in aqueous formic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable