Documents
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H34O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
Pf
40-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2