Documents
465275
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
216-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable