Key Documents
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal cyclic carbonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.48
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4825 (lit.)
Pf
−52 °C (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C