Principaux documents
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
Contient
≤10% ethyl acetate as stabilizer
Pf
−34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N