463833
Scandium(III) oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Scandium oxalate (2:3) hydrate
About This Item
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.O=C1O[Sc](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sc]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Sc/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
UBLURKQDJDHWDF-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable