Principaux documents
463418
Sigma-Aldrich
Trimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
45 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22Si/c1-8-9(2)11(4)12(10(8)3)13(5,6)7/h12H,1-7H3
Clé InChI
VEUUNIUMKJTBJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethyl(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane may be used for the synthesis of aryl/heteroarylpiperazine derivatives.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Synthesis and preliminary studies of biological activity of amino derivatives of 4-azatricyclo-[5.2. 1.02, 6] dec-8-ene-3, 5-dione with silicon in the structure.
Napiorkowska M, et al.
Heterocyclic Communications, 21(1), 19024-19024 (2015)