Principaux documents
462845
Sigma-Aldrich
2-Butyl-1-indanone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pb
98 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H16O/c1-2-3-6-11-9-10-7-4-5-8-12(10)13(11)14/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9H2,1H3
Clé InChI
AWYXNIWXOXKRDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Butyl-1-indanone is an indanone derivative. It undergoes transfer hydrogenation reaction with tributylamine in the presence of Pd/C catalyst.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Transfer hydrogenation of ketones to alkanes
using tributylamine under heterogeneous Pd/C
catalysis
Kim TG, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 28(10), 797-799 (2014)
Structure and substituent effects on retention and chiral resolution of ketones and alcohols on microcrystalline cellulose triacetate plates.
Lepri L, et al.
Chromatographia, 71(7-8), 685-694 (2010)