Principaux documents
462462
Sigma-Aldrich
4-[2-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]ethenyl]-N,N-diethylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
128-131 °C (lit.)
λmax
381 nm
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc(\C=C/C2=NN(C(C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C31H38N4/c1-5-33(6-2)28-20-15-25(16-21-28)14-19-27-24-31(35(32-27)30-12-10-9-11-13-30)26-17-22-29(23-18-26)34(7-3)8-4/h9-23,31H,5-8,24H2,1-4H3/b19-14+
Clé InChI
BZKRKPGZABEOSM-XMHGGMMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable