Principaux documents
462071
Sigma-Aldrich
Poly(hexamethylenevinylene), mixture of linear and cyclic forms
average Mw ~100,000
About This Item
Formule linéaire :
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de fusion
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
Poids mol.
average Mw ~100,000
Composition
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
Viscosité intrinsèque
120 mL/g(lit.)
Température de transition
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCCCCC#C
Application
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Caractéristiques et avantages
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline